Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material (Membran) | Nylon |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration aggressiver wässriger und löslicher/wässriger Gemische |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Menge | 50/Packung |
| Typ | Spritzenfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |