Learn More
Micronova™ Nicht sterile BucketLiner
Artikelnummer. 32236918 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
24 x 24 in.
31 x 19 in.
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Packungsgröße
32236918 24 x 24 in. 200 Stück
13182370 31 x 19 in. 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32236918 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BKL2424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 CHF
    993.83 CHF / 200 Stück
    Sparen 211.17 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der MicroNova™ Nicht sterile BucketLiner bildet eine undurchlässige Barriere zwischen starken Desinfektionsmitteln und Eimern oder zwischen Produkt und Behälter.
  • Laminat ist 75 %, LDPE 25 % Nylon
  • Hervorragend geeignet für Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen
  • Ideal für Produktteile oder Rohstofftransfers
  • 3 mil. Dicke
  • Flach verpackt, einzeln doppelverpackt oder lose verpackt
  • Für das Autoklavieren mit flüssigem Inhalt
  • Nicht sterile Liner sind lose verpackt mit 50 Stück pro Beutel und 200 Liner pro Karton
Spezifikation
Produkttyp BucketLiner
Material LDPE, Nylon
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Abmessungen 24 x 24 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer der Serie B-7 oder Behälter ähnlicher Größe
Höhe (metrisch) 60 cm
Länge (metrisch) 60 cm
Menge 24/Pk.