Learn More
Scientific Industries Rutschsichere Metallplatte für Roto-Shake Genie
Artikelnummer. 11361454 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Roto-Shake Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11361454 Roto-Shake Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11361454 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 0A1100070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.08 CHF
    78.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 15.49 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese rutschsichere Metallplatte für den Roto-Shake Genie wird an einer magnetischen Plattform befestigt und ermöglicht somit das Wippschütteln von offenen Behältern.
  • Anbringung an magnetischer Plattform (Teilenummer 0A-1100-030) zum Wippschütteln von offenen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nicht-rutschende Metallschale
Material Metall
Abmessungen (L x B x H) 30,5 x 30,5 x 2,5 cm (12 x 12 x 1 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Farbe Beige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wippen offener Behälter auf Magnetplattform
Zur Verwendung mit (Geräte) Roto-Shake Genie
Verpackungsmenge Je 1