Learn More
Non Ratio Trübungsstandard
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
500 ml
Trübung:
0.0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Unit Size:
100 Milliliter
500 Milliliter
Description
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückführbar auf NIST-Referenzmaterial 1690 und in einer Reihe von Konzentrationen von 0bis 4000 NTU erhältlich.
- Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
- Gut definierte sphärische Form von Partikeln, 0.01 bis 0.2 μm im Durchmesser
- Die Partikel bleiben in der Suspension — sie bauen oder setzen sich nicht ab
- Eine lange stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
- Praktische, gebrauchsfertige Lösung — von einer Vermischung wird abgeraten, da dadurch Luft aufgenommen wird
Specifications
Specifications
| Typ | Non Ratio Trübungsstandard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Non-ratio-Geräte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nephelometrische Trübungsmessung |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Trübung | 800 NTU |
| Zertifizierung/Konformität | NIST- und US EPA-Zulassung |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |