Learn More
Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff
Artikelnummer. 12622775 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Flussrate:
100 l/h
50 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12622775
Marke: Thermo Scientific™ 50155433
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese für kleine Labors idealen, aber auch zur Versorgung von Autoklaven und Waschgeräten in Arzt- und Zahnarztpraxen geeigneten, kleinen kompakten Systeme liefern demineralisiertes Wasser.
Klein und kompakt liefern die drucklosen Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff vollentsalztes Wasser. Ideal für kleine Labors, aber auch für die Versorgung von Autoklaven und Spülmaschinen in Arzt- und Zahnarztpraxen.
  • Wirtschaftliches Design mit optimalem Durchflussdesign für eine 100%ige Nutzung der Kapazität
  • Die drucklosen Kunststoffpatronen liefern eine zuverlässige Wasserqualität und sind umweltfreundlich, da die Harze eine lange Lebensdauer besitzen und regeneriert werden können
TKA DI 425
Hervorragend geeignet für die Vorbereitung kleiner Wasservolumina für den täglichen Bedarf von bis zu 10 Litern.
Drucklose Kunststoffpatronen, im Lieferumfang enthalten:
  • Praktische Einwegkartusche
  • Analoges Leitfähigkeitsmessgerät
  • Schlauchsatz
  • Wandhalterung (inbegriffen)
TKA DI 750
Das Wasser fließt von unten nach oben, um eine besonders ökonomische, optimale Nutzung zu bieten – ideal für den täglichen Bedarf von bis zu 50 Litern.
  • Kompakte drucklose Kunststoffkartusche mit analogem Leitfähigkeitsmessgerät und Schlauchsatz
  • Wandmontageset ist als zusätzliches Zubehör erhältlich (03.1404)
Technische Daten der Kartuschen
  • Kartuschen-Leitfähigkeitsmessgeräte sind 230 V, 50/60 Hz
  • Die Höchsttemperatur beträgt 30 °C
  • Material: Polyethylen
  • Anschlussgröße: R ¾
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung DI 425 non-pressurized
Flussrate 50 l/h
Material Polytheylene
Filtergröße 425 L
Zur Verwendung mit (Geräte) DI 425 pressureless – replacement (Part Number 01.0426)
Reinheit 0,1 bis 20 μS/cm
Typ Non-pressurized Plastic Water Deionizer
Höhe (metrisch) 500 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Nettogewicht (metrisch) 3 kg