Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzkartuschen für drucklose Ionenaustauscher aus Kunststoff
Artikelnummer. 10593634 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
100 l/h
50 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10593634 100 l/h 1 Stück
10665473 50 l/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593634 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50155442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 CHF
    383.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Ersatzkartuschen für drucklose Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Kunststoff liefern vollentsalztes Wasser für viele Anwendungen.
Thermo Scientific™ Ersatzkartuschen für druckfreie Wasser-Ionenaustauscher aus Kunststoff bieten deionisiertes Wasser für viele Anwendungen. Zur Verwendung mit kleinen, kompakten, drucklosen Ionenaustauschern aus Kunststoff. Ideal für kleine Labore sowie für die Versorgung von kleinen Autoklaven und Spülmaschinen in Arzt- und Zahnarztpraxen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatzkartusche für DI 750
Flussrate 100 l/h
Filtergröße 750 L
Zur Verwendung mit (Geräte) DI 750 drucklos (Teilenummer 03.1404)
Reinheit 0,1 bis 20 μS/cm
Typ Druckloser Deionisierer