Learn More
Globe Scientific Non-Graduated Transfer Pipets
Artikelnummer. 31923744
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.7 mL
4 mL
5 mL
7 mL
8 mL
8.5 mL
Verpackungsart:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 25/Pk., 10 Pk/Cs.
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
400 Stück
500 Stück
5000 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
31923744 1.7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31922538 1.7 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. 5000 Stück
31923712 1.7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 5000 Stück
31923962 8 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923027 8 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31922841 5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31921436 5 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. 500 Stück
31923555 5 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
31923753 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923225 4 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923663 4 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31924090 7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31921961 7 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. 500 Stück
31923807 7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
31922707 8.5 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. 2500 Stück
31923699 8.5 mL Individually Wrapped, 25/Pk., 10 Pk/Cs. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 31923744 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 138020B
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
These popular non-graduated pipets are offered in a variety of styles.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Saugvolumen (metrisch) 0.9 mL
Kalibriert No
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Tropfen/ml 25
Skala No
Länge (angloamerikanisch) 3.4 in.
Verpackungsart 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Farbe Natural
Volumen (metrisch) 1.7 mL
Länge (metrisch) 87 mm
Typ Transfer Pipet
Einwegprodukt Single-use