Learn More
Masterflex™ Flexibler PVC-Laborschlauch, DEHP-frei
Artikelnummer. p-8001160
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
Maximaler Druck:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13284419
Marke: Masterflex™ 9550520
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PVC-Schläuche eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und anorganischen Chemikalien aus Laboren, Farbe, Pigmenten und Seifenspendern. Cole-Parmer™ Laborschläuche aus DEHP-freiem PVC eignen sich optimal für Analysegeräte und allgemeine Laboranwendungen.
  • Nicht toxische Rezeptur ohne DEHP
  • Flexibel, in engem Radius biegbar
  • Transparent, ermöglicht eine visuelle Inspektion und Durchflussüberwachung
  • Zertifikationen: FDA-konform, Proposition 65, REACH
  • Temperaturbereich: –50 bis  73 °C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, Proposition 65, REACH
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyseinstrumente, allgemeines Labor, für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und anorganischen Chemikalien, die in Labor-, Lack-, Pigment- und Seifendispensieranwendungen gefunden werden
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 21 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C