Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene Flexibler Schlauch, DEHP-frei
Dieser flexible Flexelene Polyethylenschlauch kombiniert die ausgezeichneten inerten Eigenschaften von Polyethylen-Schläuchen mit der Flexibilität eines weicheren Schlauchs für Anwendungen wie Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Instrumentierung, reine Wasserübertragung und Wasseraufbereitung.
Marke: Cole-Parmer™ 96155-00
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Plastifizierer-frei
- 78 (A) Durometer Härtegrad
- Abriebs- und chemikalienbeständig
- Verwendbar mit Schlauchtüllen
- Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisieren
- Erhältlich in Längen von 100 Fuß
- Temperaturbereich von −40 ° bis +76 °C
- Hergestellt mit in den internationalen NSF-Normen 51 und 61 aufgeführten Werkstoffen, FDA-konform
Spezifikation
Internationale NSF-Standards 51 und 61 sowie FDA | |
Polyethylen | |
30.48 m | |
-40 °C | |
Abrieb, chemisch | |
Ethylenoxid | |
78 (Shore A) | |
76 °C |
1.6 mm | |
3.2 mm | |
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Geräteausstattung, Reinwassertransfer, Wasseraufbereitung | |
Je 1 | |
Steril | |
Durchscheinend | |
420 psi |