Learn More
Laboratoires Anios™ Non-Autoclavable Instrubac
Artikelnummer. 14801151
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
23 x 17 x 9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
14801151 23 x 17 x 9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14801151 Lieferant Laboratoires Anios™ Lieferanten-Nr. 404039
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Laboratoires Anios™ Non-Autoclavable Instrubac can be used as a soaking bin for the collection of stained instrumentation.
  • Soaking bin
  • Non-autoclavable
  • Without slit
  • Without tap
Spezifikation
Typ Soaking Bin
Kapazität (metrisch) 2 L
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält Does not include slit or tap.
Abmessungen (L x B x H) 23 x 17 x 9 cm
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (metrisch) 17 cm
Höhe (metrisch) 9 cm