Learn More
Abnova™ NOL4 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16132802
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16132802
Marke: Abnova™ H00008715P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00313.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 8715
Molekulargewicht 72.05
Name NOL4 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MHVETGPNGEQIRKHAGQKRTYKAISESYAFLPREAVTRFLMSCSECQKRMHLNPDGTDHKDNGKPPTLVTSMIDYNMPITMAYMKHMKLQLLNSQQDEDESSIESDEFDMSDSTRMSAVNSDLSSNLEERMQSPQNLHGQQDDDSAAESFNGNETLGHSSIASGGTHSREMGDSNSDGKTGLEQDEQPLNLSDSPLSAQLTSEYRIDDHNSNGKNKYKNLLISDLKMEREARENGSKSPAHSYSSYDSGKNESVDRGAEDLSLNRGDEDEDDHEDHDDSEKVNETDGVEAERLKAFNDESAPADKQCKPEATQATYSTSAVPGSQDVLYINGNGTYSYHSYRGLGGGLLNLNDASSSGPTDLSMKRQLATSSGSSSSSNSRPQLSPTEINAVRQLVAGYRESAAFLLRSADELENLILQQN
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias HRIHFB2255/NOLP
Gebräuchliche Bezeichnung NOL4
Gensymbol NOL4
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution