Learn More
Abnova™ NOL4 Recombinant Protein
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00313.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 8715
Molekulargewicht 72.05
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132802
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008715-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16142802
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008715-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH00313.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
72.05
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NOL4
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8715
NOL4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MHVETGPNGEQIRKHAGQKRTYKAISESYAFLPREAVTRFLMSCSECQKRMHLNPDGTDHKDNGKPPTLVTSMIDYNMPITMAYMKHMKLQLLNSQQDEDESSIESDEFDMSDSTRMSAVNSDLSSNLEERMQSPQNLHGQQDDDSAAESFNGNETLGHSSIASGGTHSREMGDSNSDGKTGLEQDEQPLNLSDSPLSAQLTSEYRIDDHNSNGKNKYKNLLISDLKMEREARENGSKSPAHSYSSYDSGKNESVDRGAEDLSLNRGDEDEDDHEDHDDSEKVNETDGVEAERLKAFNDESAPADKQCKPEATQATYSTSAVPGSQDVLYINGNGTYSYHSYRGLGGGLLNLNDASSSGPTDLSMKRQLATSSGSSSSSNSRPQLSPTEINAVRQLVAGYRESAAFLLRSADELENLILQQN
HRIHFB2255/NOLP
NOL4