Learn More
Liebherr™ GGv Serie NoFrost Umluft-Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. 12507166 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
388 l
Oberflächenbehandlung außen:
Rostfreier Stahl
Abtauen:
Automatisch, Heißgas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Oberflächenbehandlung außen Abtauen unitSize
12507166 388 l Rostfreier Stahl Automatisch, Heißgas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12507166 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GGv 5860
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet eine hervorragende Gefrierleistung für professionelle, langfristige Frische. Liebherr™ GGv Serie NoFrost Gefrierschränke mit Umluftkühlung sorgen dafür, dass der Gefrierschrank und sein Inhalt eis- und frostfrei bleiben. Die energiesparende Technologie sorgt für die Zirkulation der gekühlten Luft bei gleichzeitiger Entziehung der Feuchtigkeit.
NoFrost Tiefkühlschrank mit Ventilator, Umluftkühlung und Heißgas-Abtauung für optimale, langanhaltende Lebensmittel- und Produktqualität.
  • Leistungsstarkes Umluftkühlsystem: Friert Produkte schnell ein und behält eine gleichmäßige Temperatur bei
  • Energieeffizientes Heißgas-Abtausystem:
    • Weniger häufiges Abtauen: Abtauzyklen basieren auf der Kompressorlaufzeit, um das Abtauen praktisch zu vermeiden
    • Schnelleres Abtauen: Reduziert die Gefrierzeit von ∼ 30 min auf nur noch 10 min und minimiert den Temperaturanstieg
  • Temperaturalarm: Akustische und visuelle Alarme zeigen an, ob die unteren/oberen Grenzwerte überschritten wurden
  • Verstellbare Drahteinlegeböden und höhenverstellbare Füße für maximalen Komfort und eine einfache Reinigung
  • Geringer Wartungsbedarf: Ein effizienter, an der Rückseite zugänglicher Kondensator macht den Austausch oder die Reinigung eines Filters überflüssig
  • Umweltfreundlich: Die Energieeffizienz wird durch umweltfreundliche Kältemittel erhöht
  • Ergonomische, elegante Tür mit wendbaren Scharnieren: Leicht zu öffnen, leicht zu reinigen und maximale Flexibilität
Spezifikation
Typ Ventilated Freezer
Kapazität (metrisch) 388 l
Temperaturbereich -14°C bis -28°C
Ausführung der Tür Selbstschließende SwingLine mit Slimline-Griff
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts Auswechselbar
Schrankmaterial Stahl
Innen Polystyol Liner
Oberflächenbehandlung außen Rostfreier Stahl
Einschübe 5 Adjustable, Plastic-coated Grid
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 60 kg
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 14001, ISO 9001
Display Digital, extern
Farbe Silber
Kondensatortyp Fan-forced
Regelungsart Tasten, mit Temperaturalarm
Enthält Füße aus rostfreiem Stahl, verstellbar 150-180 mm
Produktlinie NoFrost
Abtauen Automatisch, Heißgas
Modell GGv 5860 X
Abmessungen (T x B x H) innen 50 D x 61 W x 139.5 H cm
Abmessungen (L x B x H) außen 75 L x 75 W x 206.4 H cm
Zugriffssicherheit Türschloss
Elektrische Anforderungen 220 - 240 V 50 Hz 400 W 3,0 A
Energieverbrauch 3.701 kWh/24 hr., 1351 kWh/yr.
Kältemittel R290
Versandgewicht (metrisch) 117 kg
Gewicht (metrisch) 109 kg