Learn More
Edelmetallstandard: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml in 20%iger HCl, VHG™
Artikelnummer. 17961786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961786 100 mL 100 Milliliter
17963866 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961786 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSM40100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Edelmetallstandard: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml in 20%iger HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium
CAS 7440-15-5, 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rhenium/Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rhenium 99.96 μg/mL/Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL