Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nobiletin
Artikelnummer. 16641842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16641842 250 mg 250 Milligramm
16631842 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16641842 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463522500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 478-01-3 | C21H22O8 | 402.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 478-01-3
Summenformel C21H22O8
Molekulargewicht (g/mol) 402.40
InChI-Schlüssel MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-Tetramethoxy-4H-Chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C1=CC(=O)C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nobiletin
Schmelzpunkt 138,0 °C
Menge 250 mg
Formelmasse 402.39