Learn More
NO2- F(N)-NITRIT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrit |
Verpackung | Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 1 g/l ±0.002 |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Solvent or Matrix | Water |
Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NO2- F(N)-NITRIT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur