Learn More
3M™ No-Touch™ Ohrstöpsel PN-01-004
Artikelnummer. 15759777 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: Violett
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15759777 Farbe: Violett
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15759777 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000052849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    80.38 CHF / 100 Paare
    Sparen 44.62 CHF
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ No-Touch™ Ohrstöpsel sind einfach zu verwenden, weich und sofort einsatzbereit.
  • Die Ohrstöpsel sind einfach zu verwenden und für sofortigen Einsatz vorgeformt
  • Aus weichem Polyurethanschaum für mehr Komfort und sicheren Schutz
  • Kein Abrollen erforderlich
  • Der weiche, haltbare Einsetz-Stiel erleichtert das Einsetzen und Entfernen
  • Die helle Farbe spricht jüngere Arbeiter an
  • Gehörschutzstöpsel mit hoher Dämpfung, SNR 35 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Paare pro Packung 100 Paar/Packung
Rauschunterdrückung (NRR) 35 dB
Corded Mit Trageband
Produkttyp Gehörschutzstöpsel
Material Polyurethanschaum