Learn More
NMDA, TRC
Artikelnummer. 30480588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480588 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN63100025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-aspartic Acid
CAS 6384-92-5
Summenformel C5 H9 N O4
Menge 25 mg
Synonym NMDA
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
SMILES CN[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-(Methylamino)butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.129
Formelmasse 147.0532