Learn More
Tocris Bioscience™ NMDA
Artikelnummer. p-4785239
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 18085632
Marke: Tocris Bioscience™ 0114/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6384-92-5
Summenformel C5H9NO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NMDA
Menge 50 mg
Formelmasse 147.13
Reinheit >99%
Molekulargewicht 147.13