Learn More
R&D Systems™ NMDA
Beschreibung
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NMDA |
| Menge | 500 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 147.13 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 147.13 |