Learn More
NKX2.2 Rabbit, Clone: NX2/1422R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4821-RBM2-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910598
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Spezifikation
NKX2.2
Nuclear
NX2/1422R
Unconjugated
XP_006723629
Rabbit
40-50kDa
Protein A/G Purified
RUO
4821
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
NKX2-2
Recombinant human NKX2.2 protein fragment
Pancreas or Ewing s sarcoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NKX2.2 Rabbit, Clone: NX2/1422R, enQuireBio™ > 100 μg