Learn More
NKIAMRE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | NKIAMRE |
|---|---|
| Konzentration | 0.4 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Menge | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Menge | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16892294
|
Proteintech
13888-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16882294
|
Proteintech
13888-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beskrivning
The protein encoded by this gene is a member of cyclin-dependent protein kinase (CDK) family. CDK family members are highly similar to the gene products of Saccharomyces cerevisiae cdc28, and Schizosaccharomyces pombe cdc2, and are known to be important regulators of cell cycle progression. This gene was identified as a gene absent in leukemic patients with chromosome 5q deletion. This loss may be an important determit of dysmyelopoiesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Specifikationer
| NKIAMRE | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q8BLF2, Q8IVW4, Q9JM01 | |
| 213084, 51265, 60396 | |
| NKIAMRE Fusion Protein Ag4812 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CDKL3 |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CDKL3, cyclin dependent kinase like 3, NKIAMRE | |
| CDKL3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel