Learn More
Abnova™ NKD2 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16116323
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16116323
Marke: Abnova™ H00085409P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH12176
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 85409
Molekulargewicht 59.95
Name NKD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGKLQSKHAAAARKRRESPEGDSFVASAYASGRKGAEEAERRARDKQELPNGDPKEGPFREDQCPLQVALPAEKAEGREHPGQLLSADDGERAANREGPRGPGGQRLNIDALQCDVSVEEDDRQEWTFTLYDFDNCGKVTREDMSSLMHTIYEVVDASVNHSSGSSKTLRVKLTVSPEPSSKRKEGPPAGQDREPTRCRMEGELAEEPRVADRRLSAHVRRPSTDPQPCSERGPYCVDENTERRNHYLDLAGIENYTSRFGPGSQLCEKRSSAPRTHSGDKARGVGLCRELWSQAGHPQWPGPFPSGLVAV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias Naked2
Gebräuchliche Bezeichnung NKD2
Gensymbol NKD2
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution