Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung bedeckt die Finger und die Knöchel für einen effektive Barriere gegen Öl und Fett.
- Interlock-Innenfutter aus 100 % Baumwolle für mehr Komfort
- Stärker und flexibler als PVC
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 4221B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage und Metallherstellung |
Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |