Learn More
Nitrosyltetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30464566
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464566 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN55001310G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrosyl Tetrafluoroborate
CAS 14635-75-7
Menge 10 g
Summenformel BF4NO
Synonym Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate
InChI-Formel InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
SMILES F[B-](F)(F)F.N#[O+]
IUPAC-Name Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 116.81
Formelmasse 117.0009