Learn More
Nitrosoniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nitrosoniumtetrafluorborat ist ein Nitrosanierungsmittel und Oxidationsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird auch verwendet, um Arylamine direkt in Diazoniumtetrafluorborate umzuwandeln, die in situ der Balz-Schiemann-Reaktion unterzogen werden, um hohe Erträge an Arylfluoriden zu erzielen. Darüber hinaus wird es als Katalysator für die Iodination von Aromaten durch Iodid-Ionen mit Luft als Oxidationsmittel, der Umwandlung von sekundären Aminen in Nitrosamine und zur Desaminierung von Primäramiden verwendet. Es ist an der Umwandlung von Arylhydrazinen zu Aziden beteiligt. Darüber hinaus reagiert es mit Ferrocen, um Ferroceniumtetrafluorborat herzustellen.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Aminen.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation) |
| Chemischer Name oder Material | Nitrosonium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 250°C (Sublimation) |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,6649 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile. |
| Formelmasse | 116.82 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Geruch | Irritating |
| Mehr anzeigen |