Learn More
Nitrosoniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472468 10 g 10 Gramm
11468730 2 g 2 Gramm
11482468 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15806.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24 CHF
    91.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 22.59 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitrosoniumtetrafluorborat ist ein Nitrosanierungsmittel und Oxidationsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird auch verwendet, um Arylamine direkt in Diazoniumtetrafluorborate umzuwandeln, die in situ der Balz-Schiemann-Reaktion unterzogen werden, um hohe Erträge an Arylfluoriden zu erzielen. Darüber hinaus wird es als Katalysator für die Iodination von Aromaten durch Iodid-Ionen mit Luft als Oxidationsmittel, der Umwandlung von sekundären Aminen in Nitrosamine und zur Desaminierung von Primäramiden verwendet. Es ist an der Umwandlung von Arylhydrazinen zu Aziden beteiligt. Darüber hinaus reagiert es mit Ferrocen, um Ferroceniumtetrafluorborat herzustellen.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14635-75-7
Summenformel BF4HNO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.82
MDL-Nummer MFCD00011433
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC-Name Ammoniumylidynoxidanium;tetrafluorborat
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Siedepunkt 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation)
Chemischer Name oder Material Nitrosonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 250°C (Sublimation)
Menge 10 g
Geruch Irritating
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.185
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,6649
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 116.82
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrosonium tetrafluoroborate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.