Learn More
Nitrosamingemisch 252 1000 μg/ml in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327612 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327612 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000252ET
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodiisopropylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid∣N-Nitroso-N-methylaniline
CAS 16339-04-1, 55-18-5, 601-77-4, 62-75-9, 924-16-3, 621-64-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodiisopropylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid∣N-Nitroso-N-methylaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Ethanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisopropylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methylaniline 1000 μg/mL