Learn More
Nitron, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483398 5 g 5 Gramm
11473398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17809.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2218-94-2 | C20H16N4 | 312.376 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2218-94-2
Summenformel C20H16N4
Molekulargewicht (g/mol) 312.376
MDL-Nummer MFCD00005174
InChI-Schlüssel CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitron, unii-90im4z883z, 1,4-diphenyl-endoanilino-dihydrotriazole, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1h-1,2,4-triazolium inner salt, 1h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, hydroxide, inner salt, 1,4-diphenyl-3-phenylazamethylene-1,2,4-triazoline, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 4h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, inner salt, 4,5-dihydro-2,4-diphenyl-5-phenylimino-1h-1,2,4-triazolium inner salt
PubChem CID 720071
IUPAC-Name (1,4-Diphenyl-1,2,4-Triazol-4-ium-3-yl)-Phenylazanid
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N-]C2=NN(C=[N+]2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitron
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Menge 5 g
Merck Index 14,6613
Formelmasse 312.38
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Powder