Learn More
Nitromethan, technisch, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10204110
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
75-52-5
CH3NO2
61.04
MFCD00007400
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
6375
CHEBI:77701
nitromethane
C[N+]([O-])=O
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
75-52-5
CH3NO2
61.04
MFCD00007400
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
6375
CHEBI:77701
nitromethane
C[N+]([O-])=O
Nitromethan, technisch, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -29°C
Farbe Farblos
pH 6.4
Siedepunkt 100°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 61.04g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.