Learn More
Nitromethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-174719 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10104230
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific 166370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13031-32-8
Summenformel CH3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00044214
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonym nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC-Name Trideuterio(nitro)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Nitromethane-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Dichte 1,1800g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Flammpunkt 35 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,3795
Relative Dichte 1,18
Wasser Max. 0,1% (K.F.)
Menge Gehäuse 5mL
Siedepunkt 100,0 °C
Strukturformel CD3NO2
Formelmasse 64.06
Güte NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitromethane-d3
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /