Learn More
Nitromethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99,5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16348216 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16348216
Marke: Thermo Scientific Acros 464230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane-d3
Dichte 1,1800 g/mL
Flammpunkt 35 °C
Brechungsindex 1,3795
Relative Dichte 1,18
Menge 5 mL
CAS 13031-32-8
Siedepunkt 100,0°bis 102,0 °C
Summenformel CH3NO2
Strukturformel CD3NO2
MDL-Nummer MFCD00044214
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
IUPAC-Name nitro(²H₃)methan
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
Formelmasse 64.06
Güte NMR