Learn More
Nitromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510084
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
75-52-5
CH3NO2
61.04
MFCD00007400
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
6375
CHEBI:77701
Nitromethan
C[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
75-52-5
CH3NO2
61.04
MFCD00007400
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
6375
CHEBI:77701
Nitromethan
C[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nitromethane
Schmelzpunkt -29.0°C
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 102.0°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NO2
Brechungsindex 1.3805 to 1.3825
Menge 1 L
Beilstein 01,74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15,6698
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viskosität 0.61 mPa.s (25°C)
Formelmasse 61.04
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.