Learn More
Stickstoff-Set für ASTM D6366: N @ 10, 25, 50, 75, 100 ng/μL in Isooctan
Artikelnummer. 30327411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Set (2)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30327411 Set (2)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327411 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGNCEDSET2
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrogen
CAS 7727-37-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrogen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel N2
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI-Formel InChI=1 S/N2/c1-2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES N#N
Solvent or Matrix Isooktan
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 28.01
Menge Set (2)
Formelmasse 28.0061