Learn More
Stickstoff-Prüfstandard: N @ 1 ppm in Isooctan, VHG™
Artikelnummer. 17904176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 2 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17904176 5 x 2 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17904176 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. ALKKTNISOV51SGL
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Stickstoff-Prüfstandard: N @ 1 ppm in Isooctan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrogen
CAS 7727-37-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrogen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel N2
Konzentration 1 ppm
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI-Formel InChI=1S/N2/c1-2
SMILES N#N
IUPAC-Name molekularer Stickstoff
Solvent or Matrix Isooktan
Molekulargewicht (g/mol) 28.01
Menge 5 x 2 mL
Formelmasse 28,0061 g/mol