Learn More
Nitrofurazone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrofurazone |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+ |
| Formelmasse | 198.0389 |