Learn More
Nitrofurantoin, TRC
Artikelnummer. 30135445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135445 25 g 25 Gramm
30040499 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49385025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-20-9
Summenformel C8 H6 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 238.16
Synonym Nitrofurantoin, 1-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-(5-Nitro-2-furfurylidenamino)hydantoin, 1-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)hydantoin, 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin, 5-Nitrofurantoin, Berkfurin, Chemiofuran, Cyantin, Cystit, FuaMed, Fur-ren, Furachel, Furadantin, Furadantine MC, Furadantoin, Furadoin, Furadoine, Furadonin, Furadonine, Furadontin, Furalan, Furantoin, Furantoina, Furatoin, Furina, Furobactina, Furophen T-Caps, Ituran, Macrobid, Macrodantin, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitro-2-furfurylidine)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitrofurfurylidene)-1-aminohydantoin, NSC 2107, NSC 44150, Nifurantin, Nitoin, Novofuran, Orafuran, Parfuran, Trantoin, Urantoin, Urizept, Uro-Tablinen, Urodin, Urofurin, Urolong, Welfurin, Zoofurin
IUPAC-Name 1-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)methylidenamino]imidazolidin-2,4-dion
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrofurantoin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
Formelmasse 238.0338
Reinheit (%) >95%