Learn More
Nitrofurantoin, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrofurantoin |
| CAS | 67-20-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nitrofurantoin |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C8 H6 N4 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Nitrofurantoin, 1-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-(5-Nitro-2-furfurylidenamino)hydantoin, 1-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)hydantoin, 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin, 5-Nitrofurantoin, Berkfurin, Chemiofuran, Cyantin, Cystit, FuaMed, Fur-ren, Furachel, Furadantin, Furadantine MC, Furadantoin, Furadoin, Furadoine, Furadonin, Furadonine, Furadontin, Furalan, Furantoin, Furantoina, Furatoin, Furina, Furobactina, Furophen T-Caps, Ituran, Macrobid, Macrodantin, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitro-2-furfurylidine)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitrofurfurylidene)-1-aminohydantoin, NSC 2107, NSC 44150, Nifurantin, Nitoin, Novofuran, Orafuran, Parfuran, Trantoin, Urantoin, Urizept, Uro-Tablinen, Urodin, Urofurin, Urolong, Welfurin, Zoofurin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)methylidenamino]imidazolidin-2,4-dion |
| Mehr anzeigen |