Learn More
Melford Nitrofurantoin
Artikelnummer. 30018592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018592 5 g 5 Gramm
30018589 1 g 1 Gramm
30018591 25 g 25 Gramm
30018590 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018592 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N515005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nitrofurantoin wirkt durch die Hemmung bakterieller Enzyme, die am Stoffwechsel bestimmter Verbindungen beteiligt sind, was zur Störung der bakteriellen DNA-, RNA- und Proteinsynthese führt.
Nitrofurantoin wirkt durch die Hemmung bakterieller Enzyme, die am Stoffwechsel bestimmter Verbindungen beteiligt sind, was zur Störung der bakteriellen DNA-, RNA- und Proteinsynthese führt.
Forscher könnten Nitrofurantoin als Selektionsmittel einsetzen, indem sie es in Kulturmedien einarbeiten, um das Wachstum von Zellen oder Organismen zu fördern, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie eine Resistenz gegen dieses Antibiotikum aufweisen. Es könnte Anwendung in mikrobiologischen und zellkulturexperimentellen Bereichen finden, insbesondere im Kontext der Antibiotikaauswahl.
Spezifikation
CAS 67-20-9
Summenformel C8H6N4O5
Menge 5 g