Learn More
Nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30133864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133864 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30133864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49300010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-95-3
Summenformel C6 H5 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
Synonym Benzene, nitro-, Nitrobenzene, Essence of Mirbane, Essence of Myrbane, Mirbane oil, NSC 9573, Nitrobenzol, Oil of Mirbane, Oil of Myrbane
IUPAC-Name Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formelmasse 123.032
Reinheit (%) >95%