Learn More
Nitrobenzol-d5, TRC
Artikelnummer. 30483537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483537 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30483537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4930022.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene D5
CAS 4165-60-0
Summenformel C6 2H5 N O2
Menge 2.5 g
Synonym Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5','6-nitro-, Benzene-d5','nitro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 128.14
Formelmasse 128.0634