Learn More
Nitrobenzol-d5, TRC
Artikelnummer. 30464743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464743 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30464743 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN493002250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene D5
CAS 4165-60-0
Summenformel C6 2H5 N O2
Menge 250 mg
Synonym Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5','6-nitro-, Benzene-d5','nitro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 128.14
Formelmasse 128.0634