Learn More
Nitrobenzol-d5 (Reagenzqualität), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Summenformel | C6 2H5 N O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-nitro-, Benzene-d5, nitro- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-Nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.14 |
| Formelmasse | 128,0634 g/mol |
| Mehr anzeigen |