Learn More
Nitrobenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
10g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752011 5g Glasflasche 5 Gramm
10144180 10g Glasflasche 10 Gramm
10645222 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10752011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.10 CHF
    65.10 CHF / 5 Gramm
    Sparen 2.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 4165-60-0 | C6H5NO2 | 128.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4165-60-0
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 128.14
MDL-Nummer MFCD00044415
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Synonym nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
PubChem CID 123210
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-Nitrobenzol
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 99 atom % D
Deuterium (D) Min. 98,5%
Verpackung Glasflasche
Menge 5g
Strukturformel C6D5NO2
Formelmasse 128.15
Güte NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrobenzene-d5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.