Learn More
Alfa Aesar™ Nitrobenzol-d5, 99 % (isotopisch)
Artikelnummer. 11314428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11314428 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. 042337.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.25g/mL
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 5 g
CAS 4165-60-0
Schmelzpunkt 6°C
Siedepunkt 211°C
Summenformel C6H5NO2
MDL-Nummer MFCD00044415
UN-Nummer UN1662
Synonym nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 128.14
PubChem CID 123210
Formelmasse 128.14
Reinheit (%) 99%