Learn More
Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403254 500 g 500 Gramm
11413254 2500 g 2500 Gramm
11423254 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403254 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10585.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-95-3 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
Nitrobenzene is used as a solvent and as a starting material in the organic synthesis for the preparation of aniline, benzidine, azobenzene, nitrosobenzene, phenylhydroxylamine and acetaminophen. It is also used as a solvent for electrophilic reagents in synthetic chemistry. Further, it is used to prevent the unpleasant odor in shoe, floor and metal polishes. It acts as a precursor to rubber chemicals, azo dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitrobenzol wird als Lösungsmittel und als Ausgangsmaterial in der organischen Synthese zur Herstellung von Anilin, Benzidin, Azobenzol, Nitrosobenzol, Phenylhydroxylamin und Acetaminophen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für elektrophile Reagenzien in der synthetischen Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es verwendet, um den unangenehmen Geruch in Schuh-, Boden- und Metallpolituren zu verhindern. Es dient als Vorstufe zu Gummichemikalien, Azofarbstoffen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol und organischen Lösungsmitteln. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-95-3
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.111
MDL-Nummer MFCD00007043
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC-Name Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.196
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 500 g
UN-Nummer UN1662
Beilstein 507540
Merck Index 14,6588
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrobenzene