Learn More
Nitro-Blau-Tetrazolium, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10679933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10679933 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10679933 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in Verbindung mit BCIP als Substrat für saure und alkalische Phosphatasen verwendet
Nitro BT wird in Verbindung mit BCIP als Substrat für saure und alkalische Phosphatasen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitro Blue Tetrazolium
Schmelzpunkt 189°C
CAS 298-83-9
Extinktionskoeffizient 650g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C40H30Cl2N10O6
Synonym NBT, Nitro BT, p-Nitro Blue Tetrazolium
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Lambda max. 258 to 262nm
Formelmasse 817.65
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbe Gelb
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro blue tetrazolium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.