Learn More
Ansell BioClean Ultimate™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
384.51 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
- Polychloropren
- Rollrand, puderfrei
- Antistatische Eigenschaften
- Chemischer Schutz und Tastgefühl
- Sterilisierungsvertrauensgrad
- Getestet nach ASTM D6978 auf zytotoxische Arzneimittel
Compliance
USP 797, USP 800
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05, USP 797, USP 800 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Spezifisch |
Material | Polychloropren |