Learn More
Ansell BioClean Ultimate™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
67.94 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
- Polychloropren
- Länge: 30.5 cm (12 in.)
- Puderfrei, mit Rollrand
- Texturierte Oberfläche
- Antistatische Eigenschaften
- Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
- Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
- Naturfarben
- Handspezifisch
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO-Klasse 4, EU GMP Gütegrad A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Spezifisch |
Material | Polychloropren |