Learn More
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl. Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
Brand: Ansell BUPS-60
Description
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl. Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
- Polychloropren
- Rollrand, puderfrei
- Antistatische Eigenschaften
- Chemischer Schutz und Tastgefühl
- Sterilisierungsvertrauensgrad
- Getestet nach ASTM D6978 auf zytotoxische Arzneimittel
Compliance
USP 797, USP 800
Specifications
| ASTM D6978-05, USP 797, USP 800 | |
| Klasse 10/ISO 4 | |
| Naturfarben | |
| 5,5 mil | |
| Spezifisch | |
| 4,3 mil | |
| Puderfrei | |
| Steril | |
| 0,14 mm | |
| BUPS60. | |
| 9 MPa | |
| 30.5 cm |
| CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III | |
| 0,65 | |
| Vollständig strukturiert | |
| 0,14 mm | |
| Polychloropren | |
| 0,11 mm | |
| 6 | |
| 5,5 mil | |
| ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D | |
| BioClean™ Ultimate BUPS | |
| 12 Zoll |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.